13-Azido-2,5,8,11-tetraoxatridecane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2728-25MG
A2728-100MG
TCIAA2728-25MGEA
36.3
EUR
TCIAA2728-25MG
TCIAA2728-100MG
13-Azido-2,5,8,11-tetraoxatridecane ≥98.0% (par HPLC)
13-Azido-2,5,8,11-tetraoxatridecane
Formule:
C₉H₁₉N₃O₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD13184960 Numéro CAS: 606130-90-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |