Imprimer
4-(Methylsulphonyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2725-25G A2725-100G
TCIAA2725-25GEA 42.9 EUR
TCIAA2725-25G TCIAA2725-100G
4-(Methylsulphonyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00025363
Numéro CAS: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C