4-Amino-2-chloropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A2719-1G
A2719-5G
TCIAA2719-1GEA
36.3
EUR
TCIAA2719-1G
TCIAA2719-5G
4-Amino-2-chloropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-chloropyrimidine
Formule:
C₄H₄ClN₃ |
Numéro MDL:
MFCD00194051 Numéro CAS: 7461-50-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |