Imprimer
2-Méthyl-2-propanyle (3-aminobenzyl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-(Boc-amino)-m-toluidine, 3-Amino-N-Boc-benzylamine, tert-Butyl (3-Aminobenzyl)carbamate, alpha-(tert-Butoxycarbonyl)amino-m-toluidine, 3-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]aniline, 3-[(Boc-amino)methyl]aniline, (3-Aminobenzyl)carbamic Acid tert-Butyl, tert-Butyl 3-aminobenzylcarbamate
A2718-1G A2718-5G
TCIAA2718-1GEA 176 EUR
TCIAA2718-1G TCIAA2718-5G
2-Méthyl-2-propanyle (3-aminobenzyl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-2-propanyle (3-aminobenzyl)carbamate
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974010
Numéro CAS: 147291-66-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 56.0 deg-C