Imprimer
6-Acetoxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Acetoxy-7-methoxy-4-quinazolinol, 6-Acetoxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Acetoxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxy-4-hydroxyquinazoline
A2717-1G A2717-5G
TCIAA2717-1GEA 27.5 EUR
TCIAA2717-1G TCIAA2717-5G
6-Acetoxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Acetoxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD09951978
Numéro CAS: 179688-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e167b04a52bb1eb0242c1581002d331707630ce&vid=403a48cc10acaac00605dc6d7bb948b56919c579&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %