Imprimer
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2708-1G A2708-5G
TCIAA2708-1GEA 73.7 EUR
TCIAA2708-1G TCIAA2708-5G
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
Numéro MDL: MFCD09037865
Numéro CAS: 322690-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C