Imprimer
Abacavir ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, ((1S,4R)-4-(2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl)methanol
A2694-1G A2694-5G
TCIAA2694-1GEA 84.7 EUR
TCIAA2694-1G TCIAA2694-5G
Abacavir ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Abacavir
Formule: C₁₄H₁₈N₆O
Numéro MDL: MFCD00903850
Numéro CAS: 136470-78-5
Merck Index: 14,00001
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -56.0 deg (C=0.15, MeOH)