Imprimer
3-Amino-4-bromopyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2688-1G A2688-5G
TCIAA2688-1GEA 31.9 EUR
TCIAA2688-1G TCIAA2688-5G
3-Amino-4-bromopyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-bromopyrazole
Formule: C₃H₄BrN₃
Numéro MDL: MFCD00082728
Numéro CAS: 16461-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C