Imprimer
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetyl-DL-phenylglycine, Ac-DL-Phg-OH, (+/-)-alpha-(Acetylamino)phenylacetic Acid
A2687-5G A2687-25G
TCIAA2687-5GEA 37.4 EUR
TCIAA2687-5G TCIAA2687-25G
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00055924
Numéro CAS: 15962-46-6
EINECS: 240-098-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C