Imprimer
≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylacetic acid Pentyl ester, Phenylacetic acid Amyl ester, Amyl Phenylacetate, Pentyl Phenylacetate
A2680-5ML A2680-25ML
TCIAA2680-5MLEA 41.8 EUR
TCIAA2680-5ML TCIAA2680-25ML
≥98.0% (par GC)
Phénylacétate de pentyle
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206.28 g/mol
Point d'ébullition: 269°C
Numéro MDL: MFCD00027272
Numéro CAS: 5137-52-0
EINECS: 225-895-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %