Imprimer
3-Acétyl-5-chloro-2-thiophènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetyl-5-chloro-2-thiophenesulphonamide, 3-Acetyl-5-chlorothiophene-2-sulphonamide
A2667-1G A2667-5G
TCIAA2667-1GEA 148 EUR
TCIAA2667-1G TCIAA2667-5G
3-Acétyl-5-chloro-2-thiophènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Acétyl-5-chloro-2-thiophènesulfonamide
Formule: C₆H₆ClNO₃S₂
Numéro MDL: MFCD09033309
Numéro CAS: 160982-10-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %