Imprimer
N-Allyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Allyl-4-methylbenzenesulphonamide
A2665-1G A2665-5G
TCIAA2665-1GEA 74.8 EUR
TCIAA2665-1G TCIAA2665-5G
N-Allyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par GC)
N-Allyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
Numéro MDL: MFCD00182633
Numéro CAS: 50487-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C