Imprimer
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,10-Diformylanthracene, Anthracene-9,10-dicarbaldehyde
A2664-1G A2664-5G
TCIAA2664-1GEA 119 EUR
TCIAA2664-1G TCIAA2664-5G
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde
Formule: C₁₆H₁₀O₂
MW: 234.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045386
Numéro CAS: 7044-91-9
EINECS: 230-322-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 246.0 deg-C