Imprimer
DL-2-Allylglycine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
A2663-1G A2663-5G
TCIAA2663-1GEA 71.5 EUR
TCIAA2663-1G TCIAA2663-5G
DL-2-Allylglycine ≥98.0% (par HPLC)
DL-2-Allylglycine
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063103
Numéro CAS: 7685-44-1
EINECS: 231-689-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %