Imprimer
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-β-Phenyl-Ala-OH, 3-Amino-3-phenylpropionic-acid, (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, (R)-b-Amino-benzenepropanoic acid
A2655-200MG A2655-1G
TCIAA2655-200MGEA 33 EUR
TCIAA2655-200MG TCIAA2655-1G
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076237
Numéro CAS: 13921-90-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=1, H2O)