Imprimer
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
A2648-1G A2648-5G
TCIAA2648-1GEA 46.2 EUR
TCIAA2648-1G TCIAA2648-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC, azote total)
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD04974124
Numéro CAS: 1483-54-1
EINECS: 216-047-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C