Imprimer
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2642-1G A2642-5G
TCIAA2642-1GEA 26.4 EUR
TCIAA2642-1G TCIAA2642-5G
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₁NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00099462
Numéro CAS: 3470-53-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C