Imprimer
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine
A2628-25ML A2628-100ML
TCIAA2628-25MLEA 34.1 EUR
TCIAA2628-25ML TCIAA2628-100ML
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanamine
Formule: C₆H₁₇NO₂Si
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD00025614
Numéro CAS: 3663-44-3
EINECS: 222-919-8
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %