Imprimer
2-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2597-1G A2597-5G
TCIAA2597-1GEA 62.7 EUR
TCIAA2597-1G TCIAA2597-5G
2-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.1778 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060602
Numéro CAS: 4141-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C