Imprimer
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)benzoic Acid
A2593-5G A2593-25G
TCIAA2593-5GEA 39.6 EUR
TCIAA2593-5G TCIAA2593-25G
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid
Formule: C₁₈H₂₆O₂
Numéro MDL: MFCD06208360
Numéro CAS: 65355-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 and le 183.0 deg-C