Imprimer
2-Allyl-5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinane ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
A2574-1G A2574-5G
TCIAA2574-1GEA 103 EUR
TCIAA2574-1G TCIAA2574-5G
2-Allyl-5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinane ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
2-Allyl-5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinane
Formule: C₈H₁₅BO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 911482-75-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %