Imprimer
Amprolium Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: Amprolium HCl, 1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride, Amprol, 1-((4-Amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl)-2-methylpyridin-1-ium chloride hydrochloride, Amprolium hydrochloride, 1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methylpyridinium Chloride Hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid
A2572-5G A2572-25G
TCIAA2572-5GEA 17.6 EUR
TCIAA2572-5G TCIAA2572-25G
Amprolium Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Amprolium hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₉ClN₄
MW: 315.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078831
Numéro CAS: 137-88-2
EINECS: 205-307-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C
Suitability for protein-analysis to pass test