Imprimer
Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2569-1G A2569-5G
TCIAA2569-1GEA 20.9 EUR
TCIAA2569-1G TCIAA2569-5G
Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.06
Numéro MDL: MFCD00051705
Numéro CAS: 13091-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %