Imprimer
Atovaquone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 2-(trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl)-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione
A2545-200MG A2545-1G
TCIAA2545-200MGEA 46.2 EUR
TCIAA2545-200MG TCIAA2545-1G
Atovaquone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Atovaquone
Formule: C₂₂H₁₉ClO₃
MW: 366.84 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00889188
Numéro CAS: 95233-18-4
Merck Index: 14,00866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C