Imprimer
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionic acid
A2536-1G A2536-5G
TCIAA2536-1GEA 31.9 EUR
TCIAA2536-1G TCIAA2536-5G
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₄
MW: 225.244 g/mol
Numéro MDL: MFCD00735172
Numéro CAS: 34841-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %