Imprimer
L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2521-5G A2521-25G
TCIAA2521-5GEA 52.8 EUR
TCIAA2521-5G TCIAA2521-25G
L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC)
L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate
Formule: C₁₂H₁₂Mg₃O₁₈P₂·xH₂O
MW: 579.07 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD03428049
Numéro CAS: 1713265-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 25.0 %