Adiphenine Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Spasnil, Diphenylacetic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, Adiphenine HCl, Diphenylacetic acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, Adiphenine Hydrochloride, Trasentin Hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl Diphenylacetate Hydrochloride, Patrovina, Sentiv
A2498-5G
A2498-25G
TCIAA2498-5GEA
22
EUR
TCIAA2498-5G
TCIAA2498-25G
Adiphenine Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Adiphenine hydrochloride
Formule:
C₂₀H₂₅NO₂ MW: 347.88 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00050508 Numéro CAS: 50-42-0 EINECS: 200-036-9 Merck Index: 14,00161 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 119.0 deg-C |