Aloe emodin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Aloe-emodin, 3-Hydroxymethylchrysazine, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracene-9,10-dione, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone
A2491-100MG
A2491-1G
TCIAA2491-100MGEA
51.7
EUR
TCIAA2491-100MG
TCIAA2491-1G
Aloe emodin ≥97.0% (par HPLC)
Aloe emodin
Formule:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270.24 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00017373 Numéro CAS: 481-72-1 EINECS: 207-571-7 Merck Index: 14,00306 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to lump |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 220.0 to 224.0 deg-C |