Imprimer
(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-Dap-OH, Nα-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid, 3-Amino-N-(carbobenzoxy)-L-alanine, N(α)-Z-L-2,3-Diaminopropionic acid, (S)-Nalpha-Cbz-2,3-diaminopropionic Acid, Cbz-Dap-OH, Z-Dpr-OH, 3-Amino-N-Cbz-L-alanine
A2471-5G A2471-1G
TCIAA2471-5GEA 130 EUR
TCIAA2471-5G TCIAA2471-1G
(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₄
MW: 238.5 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD00237345
Numéro CAS: 35761-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9801cbcac1cf0bce8b5b34cbac049ed3a5f253fd&vid=9801cbcac1cf0bce8b5b34cbac049ed3a5f253fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (C=1、1mol/L NaOH)