Imprimer
Andrographolide 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S,E)-4-Hydroxy-3-(2-((1R,4aS,5R,6R,8aS)-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl)ethylidene)dihydrofuran-2(3H)-one
A2459-1G A2459-5G
TCIAA2459-1GEA 48.4 EUR
TCIAA2459-1G TCIAA2459-5G
Andrographolide 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Andrographolide
Formule: C₂₀H₃₀O₅
MW: 350.45 g/mol
Numéro MDL: MFCD07778082
Numéro CAS: 5508-58-7
EINECS: 226-852-5
Merck Index: 14,00633
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 229.0 to 235.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -124 to -129 deg (C=1.5, AcOH)