Imprimer
DL-Alanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Ala-OMe.HCl, H-DL-Ala-OMe·HCl
A2446-5G A2446-25G
TCIAA2446-5GEA 19.8 EUR
TCIAA2446-5G TCIAA2446-25G
DL-Alanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 139.58 g/mol
Point de fusion: 158°C
Numéro MDL: MFCD00035523
Numéro CAS: 13515-97-4
EINECS: 236-854-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %