Imprimer
2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2435-1G A2435-5G
TCIAA2435-1GEA 63.8 EUR
TCIAA2435-1G TCIAA2435-5G
2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Point d'ébullition: 200
Numéro MDL: MFCD03093868
Numéro CAS: 34486-24-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C