Imprimer
Azelnidipine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-Isopropyl Ester, 3-(1-Benzhydrylazetidin-3-yl) 5-isopropyl 2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-Isopropyl 2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
A2433-1G A2433-5G
TCIAA2433-1GEA 55 EUR
TCIAA2433-1G TCIAA2433-5G
Azelnidipine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Azelnidipine
Formule: C₃₃H₃₄N₄O₆
Numéro MDL: MFCD00865803
Numéro CAS: 123524-52-7
Merck Index: 14,00907
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %