Imprimer
3-Aminopiperidin-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone, 2-Amino-delta-valerolactam
A2417-1G A2417-5G
TCIAA2417-1GEA 157 EUR
TCIAA2417-1G TCIAA2417-5G
3-Aminopiperidin-2-one ≥98.0% (par GC)
3-Aminopiperidin-2-one
Formule: C5H10N2O
MW: 114.1457 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06809610
Numéro CAS: 1892-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %