Imprimer
5-Chloro-3-methylanthranilic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
A2399-5G A2399-25G
TCIAA2399-5GEA 34.1 EUR
TCIAA2399-5G TCIAA2399-25G
5-Chloro-3-methylanthranilic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Chloro-3-methylanthranilic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6076 g/mol
Numéro MDL: MFCD02358895
Numéro CAS: 20776-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %