Imprimer
5-Amino-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-methylbenzoic Acid, 2-Methyl-5-aminobenzoic acid, 5-Amino-o-toluic acid
A2373-25G A2373-5G
TCIAA2373-25GEA 285 EUR
TCIAA2373-25G TCIAA2373-5G
5-Amino-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Amino-2-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06208351
Numéro CAS: 2840-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C