Imprimer
Atomoxetine Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine Hydrochloride, (R)-Tomoxetine Hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propan-1-amine hydrochloride
A2357-1G A2357-100MG
TCIAA2357-1GEA 104 EUR
TCIAA2357-1G TCIAA2357-100MG
Atomoxetine Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Atomoxetine hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₁NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06410992
Numéro CAS: 82248-59-7
Merck Index: 14,00863
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -44.0 deg (C=1, MeOH)