1-β-D-Arabinofuranosyluracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Ara-U, 1-((2R,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil 1-β-D-Arabinofuranoside
A2356-1G
A2356-5G
TCIAA2356-1GEA
17.6
EUR
TCIAA2356-1G
TCIAA2356-5G
1-β-D-Arabinofuranosyluracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
Formule:
C₉H₁₂N₂O₆ MW: 244.20 g/mol Point de fusion: 222°C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00065998 Numéro CAS: 3083-77-0 EINECS: 221-386-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +118.0 to +123.0 deg (C=0.5, H2O) |