Imprimer
4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-(2-hydroxyethyl)cyclohexane, 4-Aminocyclohexaneethanol, 2-(4-Aminocyclohexyl)ethanol
A2288-1G A2288-5G
TCIAA2288-1GEA 91.3 EUR
TCIAA2288-1G TCIAA2288-5G
4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₇NO
Point de fusion: 85°C
Numéro MDL: MFCD15072144
Numéro CAS: 857831-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %