Imprimer
Acide 3-(acétylsulfanyl)-2-benzylpropanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic Acid
A2220-1G A2220-5G
TCIAA2220-1GEA 71.5 EUR
TCIAA2220-1G TCIAA2220-5G
Acide 3-(acétylsulfanyl)-2-benzylpropanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-(acétylsulfanyl)-2-benzylpropanoïque
Formule: C₁₂H₁₄O₃S
Numéro MDL: MFCD00236751
Numéro CAS: 91702-98-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %