Triacetine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
A17132.36
A17132.0E
A17132.36EA
31.7
EUR
A17132.36
A17132.0E
Triacetine ≥99%
Triacetine
Purity: 99%
CAS No.: 102-76-1
Molecular Formula: C9H14O6
Formula Weight: 218.21
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.155
Odour: Petroleum-like
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 257-259°
MDL No.: MFCD00008716
Formule:
C₉H₁₄O₆ Point d'ébullition: 257…259 °C Point de fusion: 2…4 °C Densité: 1.155 Point d'éclair: 149 °C (300 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008716 Numéro CAS: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 13,09664 |