Imprimer
Ammonium thioglycolate ∼60% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ammonium thioglycolate solution, Thioglycolic Acid Ammonium Salt, Ammonium Mercaptoacetate
A2217-25G A2217-500G
TCIAA2217-25GEA 17.6 EUR
TCIAA2217-25G TCIAA2217-500G
Ammonium thioglycolate ∼60% dans l'eau
Ammonium thioglycolate
Formule: C₂H₇NO₂S
MW: 109.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137451
Numéro CAS: 5421-46-5
EINECS: 226-540-9
ONU: 2922
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 57.0 to 63.0 w/w%