Imprimer
Acide 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonique monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2197-25G A2197-5G
TCIAA2197-25GEA 189 EUR
TCIAA2197-25G TCIAA2197-5G
Acide 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonique monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonique monohydraté
Formule: C₆H₆N₂O₆S
Numéro MDL: MFCD00035758
Numéro CAS: 96-67-3
EINECS: 202-523-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.5 to 8.5 %