Triacetine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
139220010
139220025
139225000
139220100
139220000
ACRO139220010EA
65.7
EUR
ACRO139220010
ACRO139220025
ACRO139225000
ACRO139220100
ACRO139220000
Triacetine 99%
Triacetine
Formule:
C₉H₁₄O₆ Point d'ébullition: 258 °C (760 mmHg) Point de fusion: 3 °C Densité: 1,155 g/cm³ Point d'éclair: 138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008716 Numéro CAS: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 13,09664 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
Density | (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml |
GC | ≥98.5 % |