Imprimer
Nɑ-Acetyl-L-lysine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nalpha-Acetyl-L-lysine, Ac-Lys-OH
A2171-1G A2171-5G
TCIAA2171-1GEA 62.7 EUR
TCIAA2171-1G TCIAA2171-5G
Nɑ-Acetyl-L-lysine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-Acetyl-L-lysine
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188.23 g/mol
Point de fusion: 254°C
Numéro MDL: MFCD00008233
Numéro CAS: 1946-82-3
EINECS: 217-747-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=4, H2O)