Imprimer
Amorolfine Hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Amorolfin, Ro 14-4767/002, Amorolfine Hydrochloride, Curanail, Loceryl, (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-(4-(tert-pentyl)phenyl)propyl)morpholine hydrochloride, (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-morpholine hydrochloride
A2161-1G A2161-200MG
TCIAA2161-1GEA 230 EUR
TCIAA2161-1G TCIAA2161-200MG
Amorolfine Hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Amorolfine hydrochloride
Formule: C₂₁H₃₅NO
Numéro MDL: MFCD00903738
Numéro CAS: 78613-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %