Imprimer
Amino-2-chloro-4-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2152-5G A2152-25G
TCIAA2152-5GEA 52.8 EUR
TCIAA2152-5G TCIAA2152-25G
Amino-2-chloro-4-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Amino-2-chloro-4-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Numéro MDL: MFCD04113820
Numéro CAS: 19798-80-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e1e6d41d1c47ab51714040aed686ce0668df743&vid=1e1e6d41d1c47ab51714040aed686ce0668df743&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C