Imprimer
N-(2-Oxotétrahydro-3-thiophényl)acétamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Citiolone, 2-Acetamido-4-mercaptobutyric Acid gamma-Thiolactone, N-Acetyl-DL-homocystein Thiolactone, N-(Tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)acetamide, N-(2-Oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
A2144-25G A2144-5G
TCIAA2144-25GEA 194 EUR
TCIAA2144-25G TCIAA2144-5G
N-(2-Oxotétrahydro-3-thiophényl)acétamide ≥98.0% (par GC, azote total)
N-(2-Oxotétrahydro-3-thiophényl)acétamide
Formule: C₆H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00005480
Numéro CAS: 1195-16-0
EINECS: 214-793-8
Merck Index: 14,02320
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C