(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine, Boc-p-amino-Phe-OH, Boc-Phe(4-NH2)-OH
A2131-1G
A2131-5G
TCIAA2131-1GEA
37.4
EUR
TCIAA2131-1G
TCIAA2131-5G
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formule:
C₁₄H₂₀N₂O₄ MW: 280.3 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00038139 Numéro CAS: 55533-24-9 |
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +23.0 to +29.0 deg (C=1, MeOH) |