Imprimer
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-propadiényl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2086-1G A2086-5G
TCIAA2086-1GEA 119 EUR
TCIAA2086-1G TCIAA2086-5G
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-propadiényl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-propadiényl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₉H₁₅BO₂
Point d'ébullition: 81°C
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265121
Numéro CAS: 865350-17-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %